Learn More
Granulés de bismuth, 1-2 mm (0,04-0,08 po), 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
161.00€ - 1599.96€
Identifiants chimiques
CAS 7440-69-9
Formule moléculaire Bi
Poids moléculaire (g/mol) 208.98
Numéro MDL MFCD00134033
Clé InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
CID PubChem 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nom IUPAC bismuth
SMILES [Bi]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11470091
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044807.22
100 g
161.00€
100g
11480091
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044807.36
500 g
635.00€
500g
11460091
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044807.A3
2 kg
1599.96€
2kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-69-9
208.98
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
5359367
bismuth
Bi
MFCD00134033
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
CHEBI:33301
[Bi]
Spécification
Bismuth
7440-69-9
99.997% (Metals basis)
MFCD00134033
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
bismuth
5359367
Odorless
Gris
Gray granules
Bi
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
[Bi]
208.98
CHEBI:33301
Granulaire
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-177-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante