Learn More
Oxyde de germanium de bismuth, Puratronic™, 99,9995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372118
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Bismuth germanium oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12233-56-6
Numéro MDL MFCD00064629
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth germanium oxide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 1245.68
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic™