Learn More
Feuille de bismuth, 2,0 mm (0,08 po) d’épaisseur, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450411
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-69-9
Formule moléculaire Bi
Poids moléculaire (g/mol) 208.98
Numéro MDL MFCD00134033
Clé InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
CID PubChem 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nom IUPAC bismuth
SMILES [Bi]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth foil
Note relative au nom 2.0mm (0.08 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Poids ≈12.3g/25x25mm
Forme Feuille