Learn More
Feuille de bismuth, épaisseur 1,0 mm (0,04 po), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318778
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Forme : Env. 6,1 g/25 x 25 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-69-9
Formule moléculaire Bi
Poids moléculaire (g/mol) 208.98
Numéro MDL MFCD00134033
Clé InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
CID PubChem 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nom IUPAC bismuth
SMILES [Bi]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth
Couleur Gris
Aspect Gray foil
Densité 9.79g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur