Learn More
Citrate de bismuth,94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353988
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 813-93-4
Formule moléculaire C6H5BiO7
Poids moléculaire (g/mol) 398.079
Numéro MDL MFCD00050817
Clé InChI ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
CID PubChem 13135
Nom IUPAC bismuth ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth citrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water,alcohol,ether; Soluble in ammonia solution and in solution of alkali citrates; Typical tap density 0;50g/cm3;Soluble in ammonia,alkali citrates; Insoluble in water,alcohol and ether.
Poids de la formule 398.08
Pourcentage de pureté 94%
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 3.5 g/mL