Learn More
Oxyde de carbonate de bismuth, Thermo Scientific Chemicals
29.80€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5892-10-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CBi2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 509.97 |
Numéro MDL | MFCD00010877 |
Clé InChI | MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide |
CID PubChem | 16683095 |
ChEBI | CHEBI:31291 |
Nom IUPAC | Carbonate bis(oxobismuthanyl) |
SMILES | C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.18 |
50 g |
29.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.30 |
250 g |
82.30€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.0B |
1000 g |
264.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5892-10-4 | |
509.97 | |
MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L | |
16683095 | |
Carbonate bis(oxobismuthanyl) |
CBi2O5 | |
MFCD00010877 | |
bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide | |
CHEBI:31291 | |
C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O |
Spécification
Bismuth carbonate oxide | |
CBi2O5 | |
14,1282 | |
MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L | |
Carbonate bis(oxobismuthanyl) | |
16683095 | |
509.97 |
5892-10-4 | |
MFCD00010877 | |
bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide | |
C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O | |
509.97 | |
CHEBI:31291 | |
6.86 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 227-567-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only