Learn More
Antimoniure de bismuth, 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
68.00€ - 258.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12323-19-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2Sb2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 661.48 |
Numéro MDL | MFCD00014196 |
Clé InChI | AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11478866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17014.09 |
10 g |
68.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17014.18 |
50 g |
258.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12323-19-2 | |
661.48 | |
AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N |
Bi2Sb2 | |
MFCD00014196 |
Spécification
Bismuth antimonide | |
Bi2Sb2 | |
UN1549 | |
661.48 | |
99.99% |
12323-19-2 | |
MFCD00014196 | |
AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N | |
330.73 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ANTIMOINE, INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth antimonide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only