Learn More
Hydrate d’oxyde d’aluminium de bismuth, 95,5 %, Thermo Scientific™
48.00€ - 545.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL | MFCD00798526 |
---|---|
Synonyme | Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040393.18 |
50 g |
48.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040393.30 |
250 g | |||||||
11333978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040393.A1 |
1 kg | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
MFCD00798526 | |
Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate |
Spécification
Bismuth aluminum oxide hydrate | |
MFCD00798526 | |
Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3 | |
95.5% |
Poudre amorphe | |
Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate | |
771.84 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-552-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante