Learn More
Bis(triméthylsilyl)sulfure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10252662
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3385-94-2
Formule moléculaire C6H18SSi2
Poids moléculaire (g/mol) 178.45
Numéro MDL MFCD00014851
Clé InChI RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
CID PubChem 76920
Nom IUPAC triméthyl(triméthylsilylsulfanyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylsilyl)sulfide
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 163.0°C (170.0 mmHg)
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire S(Si(CH3)3)2
Indice de réfraction 1.4555 to 1.4585
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in toluene,ethers,hydrocarbons
Poids de la formule 178.45
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide