Learn More
Bis(triméthylsilyl)méthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427587
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2117-28-4
Formule moléculaire C7H20Si2
Poids moléculaire (g/mol) 160.41
Numéro MDL MFCD00008275
Clé InChI GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis trimethylsilyl methane, methylenebis trimethylsilane, silane, methylenebis trimethyl, trimethyl trimethylsilylmethyl silane, trimethyl trimethylsilyl methyl silane, 2,4-disilapentane, 2,2,4,4-tetramethyl, silane, 1,1'-methylenebis 1,1,1-trimethyl
CID PubChem 75029
Nom IUPAC trimethyl[(trimethylsilyl)methyl]silane
SMILES C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 132°C to 133°C
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylsilyl)methane
Point de fusion -71°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1734530
Point d’éclair 12°C (53°F)
Poids de la formule 160.41
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.417
Densité 0.75