Learn More
Bis(triméthylsilyl)carbodiimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.90€ - 276.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1000-70-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H18N2Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.4 |
Numéro MDL | MFCD00051538 |
Clé InChI | KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine |
CID PubChem | 70473 |
Nom IUPAC | N, N’-bis(triméthylsilyl)méthanediimine |
SMILES | C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10006862
|
Thermo Scientific Acros
375130010 |
1 g | Flacon en verre |
27.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10527323
|
Thermo Scientific Acros
375130050 |
5 g | Flacon en verre |
82.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10736573
|
Thermo Scientific Acros
375130250 |
25 g | Flacon en verre |
276.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplageIdentifiants chimiques
1000-70-0 | |
186.4 | |
KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N | |
70473 | |
C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C |
C7H18N2Si2 | |
MFCD00051538 | |
bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine | |
N, N’-bis(triméthylsilyl)méthanediimine |
Spécification
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide | |
-23°C | |
0.8210g/mL | |
42°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.4330 to 1.435 | |
0.821 | |
Solubility in water: insoluble | |
C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C | |
186.4 | |
186.4 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
1000-70-0 | |
Beige à jaune ou blanc | |
164°C | |
Authentique | |
C7H18N2Si2 | |
MFCD00051538 | |
bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine | |
KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N | |
N, N’-bis(triméthylsilyl)méthanediimine | |
70473 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-673-2
RUO – Research Use Only