Learn More
Oxyde de bis(tri-n-butylétain), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 415.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56-35-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H58OSn2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 600.15 |
Numéro MDL | MFCD00009418 |
Clé InChI | NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet |
CID PubChem | 16682746 |
ChEBI | CHEBI:81543 |
Nom IUPAC | Tributyl(tributylstannyloxy)stannane |
SMILES | O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480773
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13242.22 |
100 g |
40.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490773
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13242.36 |
500 g |
150.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400783
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13242.0E |
2500 g | |||||||
Description
Bis(tri-n-butyltin) oxide is employed in the synthesis of α,β-unsaturated methyl ketones, isoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’oxyde de bis(tri-n-butyltine) est utilisé dans la synthèse de α, β-méthylcétones non saturées, isoxazoles.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,071 g/l)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Assurer une ventilation adéquate.
Identifiants chimiques
56-35-9 | |
600.15 | |
NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N | |
16682746 | |
Tributyl(tributylstannyloxy)stannane |
C24H58OSn2 | |
MFCD00009418 | |
tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet | |
CHEBI:81543 | |
O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC |
Spécification
Bis(tri-n-butyltin) oxide | |
-45°C | |
179°C to 180°C (2 mmHg) | |
Irritating | |
[(CH3CH2CH2CH2)3Sn]2O | |
MFCD00009418 | |
745057 | |
Soluble in water (0.071g/L) | |
O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC | |
600.15 | |
CHEBI:81543 | |
97% |
56-35-9 | |
1.172 | |
168°C (334°F) | |
C24H58OSn2 | |
1.4865 | |
UN2788 | |
tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet | |
NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N | |
Tributyl(tributylstannyloxy)stannane | |
16682746 | |
596.07 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H360-H372-H315-H319
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H335-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-268-0
missing translation for 'rtecsNumber' : JN8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only