Learn More
Bis(phénylsulfonyl)méthane, 99 %, Acros Organics™
Code produit. 15791849
Click to view available options
Quantité:
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(phenylsulfonyl)methane
CAS 3406-02-8
Point de fusion 121.0°C to 122.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule moléculaire C13H12O4S2
Formule linéaire (C6H5SO2)2CH2
Quantité 25 g
Synonyme 2-phenylsulfonyl acetophenone, 2-phenylsulfonylacetophenone, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl ethanone, acetophenone, 2-phenylsulfonyl, 2-benzenesulfonyl-1-phenylethanone, ethanone, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl, 1-phenyl-2-phenylsulphonyl ethan-1-one, alpha-phenylsulfonylacetophenone, 2-benzenesulfonyl-1-phenylethan-1-one, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl ethan-1-one
Clé InChI DREVPGKOIZVPQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 2-(benzènesulfonyl)-1-phényléthanone
Poids moléculaire (g/mol) 296.37
CID PubChem 76949
Poids de la formule 296.37
Pourcentage de pureté 99%