Learn More
Sesquioxyde de bis(carboxyéthylgermanium), 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
81.10€ - 982.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12758-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10Ge2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 339.399 |
Numéro MDL | MFCD00049319 |
Clé InChI | XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propagermanium, proxigermanium, carboxyethylgermanium sesquioxide, 14c-proxigermanium, 2-carboxyethylgermasesquioxane, dipropanoic acid germanium sequioxide, 2-carboxyethyl germanium sesquioxide, bis 2-carboxyethylgermanium sesquioxide, ccris 5469, carboxylethylgermanium sesquioxide |
CID PubChem | 83030 |
ChEBI | CHEBI:32060 |
Nom IUPAC | 3-[2[-carboxyéthyl(oxo)germyl]oxy-oxogermyl]acide propanoïque |
SMILES | C(C[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(=O)O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036758.06 |
5 g |
81.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036758.14 |
25 g |
262.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036758.22 |
100 g |
982.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A bifunctional metalloligand with metal-C (Ge-C) bonds,bis(carboxyethylgermanium) sesquioxide, has been used to make two metal-organometallic frameworks (MOMFs). bis-(carboxyethylgermanium)sesquioxide is a as a promising anti-oxidative agent. Bis(carboxyethylgermanium) sesquioxide induce INF-γ and has undergone clinical trials with promising preclinical results.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12758-40-6 | |
339.399 | |
XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N | |
83030 | |
3-[2[-carboxyéthyl(oxo)germyl]oxy-oxogermyl]acide propanoïque |
C6H10Ge2O7 | |
MFCD00049319 | |
propagermanium, proxigermanium, carboxyethylgermanium sesquioxide, 14c-proxigermanium, 2-carboxyethylgermasesquioxane, dipropanoic acid germanium sequioxide, 2-carboxyethyl germanium sesquioxide, bis 2-carboxyethylgermanium sesquioxide, ccris 5469, carboxylethylgermanium sesquioxide | |
CHEBI:32060 | |
C(C[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(=O)O)C(=O)O |
Spécification
Bis(carboxyethylgermanium) sesquioxide | |
320°C (decomposition) | |
C6H10Ge2O7 | |
propagermanium, proxigermanium, carboxyethylgermanium sesquioxide, 14c-proxigermanium, 2-carboxyethylgermasesquioxane, dipropanoic acid germanium sequioxide, 2-carboxyethyl germanium sesquioxide, bis 2-carboxyethylgermanium sesquioxide, ccris 5469, carboxylethylgermanium sesquioxide | |
XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N | |
3-[2[-carboxyéthyl(oxo)germyl]oxy-oxogermyl]acide propanoïque | |
83030 | |
339.25 | |
Poudre |
12758-40-6 | |
Odorless | |
MFCD00049319 | |
Slightly soluble in water. | |
C(C[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(=O)O)C(=O)O | |
339.399 | |
CHEBI:32060 | |
99.7% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-800-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UA2459750
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only