Learn More
Bis (3,5,3',5'-diméthoxydibenzylideneacétone) palladium (0), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
52.30€ - 207.00€
Identifiants chimiques
CAS | 811862-77-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C42H44O10Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 815.22 |
Numéro MDL | MFCD07369799 |
Clé InChI | RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium |
CID PubChem | 24777333 |
Nom IUPAC | 1,5-bis(3,5-diméthoxyphényl)penta-1,4-dien-3-one ; palladium |
SMILES | [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
811862-77-8 | |
815.22 | |
RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N | |
24777333 | |
[Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1 |
C42H44O10Pd | |
MFCD07369799 | |
bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium | |
1,5-bis(3,5-diméthoxyphényl)penta-1,4-dien-3-one ; palladium |
Specifications
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) | |
811862-77-8 | |
95.0 | |
Poudre | |
C42H44O10Pd | |
bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium | |
[Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1 | |
815.22 | |
815.21 | |
Authentique |
170.0°C to 178.0°C | |
Rouge à marron | |
100.0 | |
96% | |
MFCD07369799 | |
RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-bis(3,5-diméthoxyphényl)penta-1,4-dien-3-one ; palladium | |
24777333 | |
96% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement