Learn More
Triosulfure de soufre[Bis(2 -méthoxyéthyl)amino]2,750, solution M (pds.en %) dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
53.27€ - 467.33€
Spécification
Nom chimique ou matériau | [Bis(2-methoxyethyl)amino]sulfur trifluoride |
---|---|
CAS | 202289-38-1, 108-88-3 |
% min. CAS | 49.0 |
% max. CAS | 51.0 |
Couleur | Orange-jaune |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10531902
|
Thermo Scientific Acros
368960050 |
5 g | Flacon en plastique |
53.27€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10180952
|
Thermo Scientific Acros
368960250 |
25 g | Flacon en plastique |
174.87€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11955851
|
Thermo Scientific Acros
368961000 |
100 g | Flacon en plastique |
467.33€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XSpécification
[Bis(2-methoxyethyl)amino]sulfur trifluoride | |
49.0 | |
Orange-jaune | |
4°C | |
C6H14F3NO2S | |
15,2899 | |
bis 2-methoxyethyl aminosulfur trifluoride, deoxo-fluor, 2-methoxy-n-2-methoxyethyl-n-trifluorothio-ethanamine, deoxo-fluor r, bis 2-methoxyethyl aminosulphurtrifluoride, bast, bis 2-methoxyethyl amino sulfur trifluoride, bis 2-methoxyethyl aminosulphur trifluoride | |
COCCN(CCOC)S(F)(F)F | |
221.24 | |
221.24 | |
Liquide |
202289-38-1, 108-88-3 | |
51.0 | |
1.2000g/mL | |
Flacon en plastique | |
(CH3OCHCH2)2NSF3 | |
1.2 | |
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthoxy-N-(2-méthoxyéthyl)-N-(trifluoro-λ{4}-sulfanyl)éthanamine | |
2734690 | |
≥95% (NMR, neat substance) |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Toxic if swallowed. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes severe skin burns and eye damage. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of damaging the unborn child. Highly flammable liquid and vapor. Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Use personal protective equipment as required. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Store in a dry place. Store in a closed container. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
Mention d’avertissement GHS :danger
- ¢Bis(2-methoxyethyl)amino!sulfur trifluoride, 50% solution in toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P331-NE PAS faire vomir.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.