Learn More
Bis(2-éthylhexyl)amine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 73.60€
Identifiants chimiques
CAS | 106-20-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H35N |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.463 |
Numéro MDL | MFCD00009489 |
Clé InChI | SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619 |
CID PubChem | 7791 |
Nom IUPAC | 2-éthyl-N-(2-éthylhexyl)hexan-1-amine |
SMILES | CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13894.AE |
100 mL |
30.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13894.AP |
500 mL |
73.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bis(2-ethylhexyl)amine (BEA) was used in the synthesis of stable nanosized CdS particles coated by an oriented monolayer of chemically bonded BEA molecules
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa bis(2-éthylhexyl)amine (BEA) a été utilisée dans la synthèse de particules CdS de taille nano stables enduites d’une monocouche chimiquement liée aux molécules BEA
Solubilité
Soluble dans l’eau 0,045 g/l à 20˚C.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
106-20-7 | |
241.463 | |
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N | |
7791 | |
CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC |
C16H35N | |
MFCD00009489 | |
bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619 | |
2-éthyl-N-(2-éthylhexyl)hexan-1-amine |
Spécification
Bis(2-ethylhexyl)amine | |
<-60°C | |
121°C (250°F) | |
MFCD00009489 | |
1748342 | |
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthyl-N-(2-éthylhexyl)hexan-1-amine | |
7791 | |
99% |
106-20-7 | |
281°C | |
C16H35N | |
UN2922 | |
bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619 | |
CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC | |
241.463 | |
241.46 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H314-H318-H302-H312
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : IH6825000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.