Learn More
Bis(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)cuivre(II), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399657
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14040-05-2
Formule moléculaire C22H38CuO4
Poids moléculaire (g/mol) 430.09
Numéro MDL MFCD00058920
Clé InChI JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
CID PubChem 91663146
SMILES [Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
Point de fusion 198°C
Point d’ébullition 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Nom IUPAC cuivre ; 5-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one
Poids de la formule 430.05
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Poudre