Learn More
Chlorure de biphényle-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.50€ - 690.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1623-93-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H9ClO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 252.71 |
Numéro MDL | MFCD00078658 |
Clé InChI | ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-biphenylsulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-biphenylsulfonylchloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-phenylbenzene-1-sulfonyl chloride, 1,1-biphenyl-4-sulfonylchloride, pubchem20990 |
CID PubChem | 74192 |
SMILES | ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21031.06 |
5 g |
59.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21031.14 |
25 g |
188.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21031.22 |
100 g |
690.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a reactant for preparation of anilinopyrimidinesulfonamides as potential anticancer agents, synthesis of inhibitors of the hypoxia inducible factor pathway. It participates in the preparation of hydroxy-sulfonyl-piperidinyl butyramides as HDAC inhibitors and potential antitumors and is also involved in palladium-catalyzed desulfitative C-arylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un réactif pour la préparation d’anilinopyrimidinesulfonamides comme agents anticancéreux potentiels, synthèse d’inhibiteurs de la voie inductible du facteur d’hypoxie. Il participe à la préparation d’hydroxy-sulfonyl-pipéridinylbutyramides comme inhibiteurs d’HDAC et antitumoraux potentiels et est également impliquée dans l’arylation C désulfitative catalysée au palladium.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart de l’humidité, des bases et des agents oxydants.
Identifiants chimiques
1623-93-4 | |
252.71 | |
ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N | |
74192 |
C12H9ClO2S | |
MFCD00078658 | |
4-biphenylsulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-biphenylsulfonylchloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-phenylbenzene-1-sulfonyl chloride, 1,1-biphenyl-4-sulfonylchloride, pubchem20990 | |
ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Biphenyl-4-sulfonyl chloride | |
112°C to 117°C | |
C12H9ClO2S | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 | |
252.71 | |
252.72 |
1623-93-4 | |
200°C to 205°C (6 mmHg) | |
MFCD00078658 | |
2694373 | |
4-biphenylsulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-biphenylsulfonylchloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-phenylbenzene-1-sulfonyl chloride, 1,1-biphenyl-4-sulfonylchloride, pubchem20990 | |
ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-phénylbenzènesulfonyle | |
74192 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-609-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only