Learn More
Acide biphényl-4-boronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
35.40€ - 475.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5122-94-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H11BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.03 |
Numéro MDL | MFCD00093311 |
Clé InChI | XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid |
CID PubChem | 151253 |
Nom IUPAC | acide (4-phénylphényl)boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23703.03 |
1 g |
35.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23703.06 |
5 g |
123.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23703.14 |
25 g |
475.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in Suzuki reactions and as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisés dans les réactions de Suzuki et comme intermédiaires de cristaux liquides.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
5122-94-1 | |
198.03 | |
XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N | |
151253 | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
C12H11BO2 | |
MFCD00093311 | |
4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid | |
acide (4-phénylphényl)boronique |
Spécification
Biphenyl-4-boronic acid | |
238°C to 247°C | |
C12H11BO2 | |
2937410 | |
Insoluble in water. | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 | |
198.03 | |
198.03 |
5122-94-1 | |
Odorless | |
MFCD00093311 | |
4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid | |
XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N | |
acide (4-phénylphényl)boronique | |
151253 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only