Learn More
Acide biphényl-4,4’-diboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
193.00€ - 746.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4151-80-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H12B2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.84 |
Numéro MDL | MFCD00151795 |
Clé InChI | SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,4'-biphenyldiboronic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, biphenyl-4,4'-diboronic acid, 4-4-boronophenyl phenyl boronic acid, biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, pubchem5324, acmc-1apw8, 4,4'-biphenyldiboric acid, 4,4-biphenyldiboronic acid, 4,4'-diboronobiphenyl |
CID PubChem | 2734608 |
Nom IUPAC | Acide [4-(4-boronophényl)phényl]boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13328.03 |
1 g |
193.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308046
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13328.06 |
5 g |
746.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Biphenyl-4,4'-diboronic acid is used in the preparation of cycloparaphenylenes through Suzuki coupling. It is also employed in the synthesis of 1,3,2-diazaboroine derivatives, which is useful for organic thin-film transistor applications. It plays an important role in the preparation of arylboronates from reactions with catechol, dihydroxynaphthalene and diaminobenzenedithiol, which finds application as organic field-effect transistors and light emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide biphényl-4,4′-diboronique est utilisé dans la préparation des cycloparaphénylènes par couplage de la méthode de base. Il est également utilisé dans la synthèse de dérivés de la 1,3,2-diazaboroine, qui est utile pour les applications de transistor à film mince organique. Il joue un rôle important dans la préparation des arylboronates à partir de réactions avec le catéchol, le dihydroxynaphtalène et le diaminobenzènedithiol, qui trouve l’application comme transistors organiques à effet de champ et diodes électroluminescentes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
4151-80-8 | |
241.84 | |
SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N | |
2734608 | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
C12H12B2O4 | |
MFCD00151795 | |
4,4'-biphenyldiboronic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, biphenyl-4,4'-diboronic acid, 4-4-boronophenyl phenyl boronic acid, biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, pubchem5324, acmc-1apw8, 4,4'-biphenyldiboric acid, 4,4-biphenyldiboronic acid, 4,4'-diboronobiphenyl | |
Acide [4-(4-boronophényl)phényl]boronique |
Spécification
Biphenyl-4,4'-diboronic acid | |
∽300°C (decomposition) | |
MFCD00151795 | |
4,4'-biphenyldiboronic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, biphenyl-4,4'-diboronic acid, 4-4-boronophenyl phenyl boronic acid, biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, pubchem5324, acmc-1apw8, 4,4'-biphenyldiboric acid, 4,4-biphenyldiboronic acid, 4,4'-diboronobiphenyl | |
SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [4-(4-boronophényl)phényl]boronique | |
2734608 | |
95% |
4151-80-8 | |
C12H12B2O4 | |
2941876 | |
Soluble in water. | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O | |
241.84 | |
241.85 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only