Learn More
Acide biphényl-2-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15459069
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d'un substrat utilisé dans un couplage croisé catalysé par le palladium avec des acétates benzyliques fournissant des diarylméthanes. Il s’agit d’un réactif impliqué dans les réactions de couplage croisé de Souzuki-Miyaura avec des arylhalogénures, des précurseurs de dibromovinyle,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-2-boronic acid
CAS 4688-76-0
Point de fusion 173°C to 194°C
Formule moléculaire C12H11BO2
Numéro MDL MFCD00136929
Quantité 1 g
Beilstein 3031806
Synonyme 2-biphenylboronic acid, biphenyl-2-boronic acid, biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylboronicacid, 2-phenylphenyl boranediol, 2-phenylphenyl boronic acid, 1,1'-biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenylboronic acid, 2-phenylbenzeneboronic acid
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI HYCYKHYFIWHGEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2)(O)O
Nom IUPAC acide (2-phénylphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 198.028
CID PubChem 4589187
Poids de la formule 198.03
Pourcentage de pureté 95%