Learn More
Pall Membrane de transfert en nitrocellulose BioTrace™ NT
BioTrace NT est une membrane en nitrocellulose pure non prise en charge qui possède une capacité de liaison élevée pour les protéines et les acides nucléiques.
Marque: Pall 66489
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La résistance à la traction élevée le rend moins susceptible de se déchirer ou se fissurer que d’autres marques de nitrocellulose
- Capacité de liaison élevée pour les protéines et les acides nucléiques
- Idéale pour les élévateurs de plaques/colonies et les transferts de protéines
- Le modèle exclusif de grille à points n’améliore pas ou n’inhibe pas la croissance certifiée pour une utilisation dans la technique de filtre à membrane (MF)
Spécification
Feuilles | |
BioTrace NT | |
20 x 20 cm |
Non stérile | |
0,2 μm | |
101,6 à 190,5 μm |