Learn More
Thermo Scientific™ Cétone fluorométhyl Biotinyl-Phe-ala-Asp
Marque: Thermo Scientific™ J64477.#0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
5 mg | |
-30°C à -10°C | |
C27H36FN5O7S | |
Biotine-FAD-FMK ; Biotine-Phe-Ala-Asp-FMK | |
Cétone fluorométhyl Biotinyl-Phe-ala-Asp |
Blanc cassé | |
Analogue perméable aux cellules biotinylées de l’inhibiteur de cathéspine Z-Phe-Ala-fluorométhyl cétone (Z-FA-FMK). Z-FA-FMK inhibe les protéases de la cystéine, les cathépsines B et L,1 | |
593,67 | |
Soluble dans le DMSO ou le DMF. | |
Poudre |