Learn More
Agilent BioTek Accessoires de support de séparation biomagnétique du laveur
Permet une séparation biomagnétique à haute résistance
1830.00€ - 2510.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, EL406, Laveur de microplaques ELx 405 Multiflo FX |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11997411
|
Agilent BioTek
7102216 |
Aimant annulaire à 96 puits |
1830.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16552252
|
Agilent BioTek
7102215 |
Aimant annulaire à 384 puits |
2510.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Anneau magnétique
- Externe
- Pour l’insertion dans les supports de séparation biomagnétiques du laveur
- Billes tirées vers l’anneau de zone 4 en bas du puits
Spécification
Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, EL406, Laveur de microplaques ELx 405 Multiflo FX |