Learn More
Agilent BioTek Pissette pour laveur de microplaque
Accessoire pour laveurs de microplaques 4 l 405 LS, 405 Touch, ELx405
Marque: Agilent BioTek 7100534
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec les laveurs de microplaques 405 LS, 405 Touch, ELx405
- 4 l
Spécification
Pissette | |
Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, Laveur de microplaque ELx 405 |