Learn More
Agilent BioTek Aimants plats pour laveur de microplaques
Pour l’insertion dans les portoirs de séparation biomagnétique de laveur BioTek
1535.00€ - 2205.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, EL406, Laveur de microplaque ELx 405, Laveur à barrettes de microplaque ELx 50 |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12611795
|
Agilent BioTek
7103016 |
Aimant plat à 96 puits |
1535.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12544197
|
Agilent BioTek
7103017 |
Aimant plat à 384 puits |
2205.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dans un puits à fond plat, les billes sont attirées vers la bande au fond du puits. Dans un puits à fond rond, les billes sont tirées vers le bouton en bas du puits.
Informations sur la commande
À utiliser avec : Laveurs 405™ LS , 405™ Touch, EL406, ELX405, ELX 50
Spécification
Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, EL406, Laveur de microplaque ELx 405, Laveur à barrettes de microplaque ELx 50 |