Learn More
Agilent BioTek Filtres pour lecteurs de microplaques ELx808 Ultra
Filtres pour lecteurs de microplaques ELx808.
535.00€
Spécification
Type de produit | Filtre |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Lecteurs de microplaque Elx808 Ultra |
Code produit | Marque | Longueur d’ondes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur d’ondes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11523595
|
Agilent BioTek
3404750 |
750 nm |
535.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10116562
|
Agilent BioTek
3100450 |
450 nm |
535.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10309872
|
Agilent BioTek
3100570 |
570 nm |
535.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Accessoire à utiliser avec les lecteurs de microplaques ELx808 Ultra.Spécification
Filtre | |
Lecteurs de microplaque Elx808 Ultra |