Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour distributeur pour microplaque MultiFlo FX - Cassettes
GREENER_CHOICE
Distribution précise et juste de la pompe péristaltique.
Marque:  Agilent BioTek 1260017
443.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22005" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16592092
  • 481.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une utilisation avec la cassette RAD peri du distributeur de microplaques Multiflo FX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 nl à 50°μl
Distributeur pour microplaques MultiFlo FX
1 μl
Plastique