Learn More
Agilent BioTek Empileur de microplaques automatisé BioStack
GREENER_CHOICE
Chargeur de microplaque compact et polyvalent compatible avec les laveurs, distributeurs, détecteurs et systèmes d’imagerie BioTek
Marque:  Agilent BioTek BSTCK2WR-SN
Code produit. 17257909
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Un kit d’intégration d’instrument, câble de communication, manuel d’utilisation, socle pour microplaques pour le chargement et le déchargement de l’empileur, kit d’entretien.
Description
Description
Le chargeur de microplaques BioTek BioStack est un chargeur de microplaques compact et polyvalent, compatible avec les laveurs, les distributeurs, les lecteurs de plaques et les systèmes d’imagerie Agilent BioTek. Les vitesses d’échange rapide des plaques permettent d’augmenter le débit, d’améliorer l’efficacité et d’accroître la productivité
BioStack peut accueillir des flux de travaux de dosage pour des plaques de 24 à 1 536 puits. Les lames de microscope peuvent être empilées pour l’imagerie à l’aide des supports de lames personnalisés BioTek. Le BioTek BioStack 4 est un chargeur de microplaques à retrait de couvercle, automatisant la manipulation de microplaques à couvercle pour les dosages cellulaires sensibles, pour une automatisation complète sans intervention.
Certifications
Marquage CE ; homologation ETL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/60 Hz
18 à 40°C
18,5 in
Les piles de 10, 30 et 50 plaques sont amovibles et interchangeables ; plaques à 96 et 384 puits : Jusqu’à 50 plaques ; plaques à 1 536 puits : Jusqu’à 75 plaques
Un kit d’intégration d’instrument, câble de communication, manuel d’utilisation, socle pour microplaques pour le chargement et le déchargement du chargeur de plaques, kit d’entretien
LHC v 2.12 pour les instruments de manipulation de liquides (en option) ; Gen5 2.01 pour lecteurs
11,3 kg
18 cm
100/240 V
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
47 cm
10 à 85%
Plaques à 96, 384 et 1536 puits norme ANSI/SBS et profil bas, hauteur maximale de plaque de 14,6 mm
< 25 lb
7 in
Chargeur de microplaques BioStak