Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out grande vitesse BIOShield™ 720
Centrifugez en toute sécurité les tubes d’usage fréquent grâce au rotor à godet oscillant à grande vitesse Thermo Scientific™ BIOShield™ 720.
3580.00€
Spécification
Type | Rotor swing-out |
---|---|
Capacité | 4 x 180 mL |
FCR max. | 7,188 ×g |
Vitesse max. | 6 300 tr/min |
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 et SL 16 |
Code produit | Marque | Description | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15183169
|
Thermo Scientific™
75003183 |
Rotor à godets oscillants BIOShield 720 avec bague anti-friction Slide Coat | 4 x 180 mL | 6 300 tr/min | 7,188 ×g |
3580.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Centrifugez en toute sécurité les tubes d’usage fréquent grâce au rotor à godets oscillants grande vitesse Thermo Scientific™ BIOShield™ 720.
Informations de commande :Les adaptateurs de tube, disponibles en jeu de quatre unités, sont vendus séparément. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™16
Spécification
Rotor swing-out | |
7,188 ×g | |
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 et SL 16 | |
Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni |
4 x 180 mL | |
6 300 tr/min | |
90° | |
Oui |