Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor BIOShield™ 1000A
Augmentez la polyvalence du rotor grâce aux adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A, qui fournissent un support pour les tubes coniques de 15 / 50 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003643
432.15 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11864501
  • 577.88€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Augmentez la polyvalence du rotor grâce aux adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A, qui fournissent un support pour les tubes coniques de 15 / 50 ml.
Portoir rectangulaire pour nacelle 250mL rotor BIOShield 1000A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
50 ml
50 ml
Conique
Tube conique 50 ml