Learn More
Simport™ Scientific Tampons en mousse pour biopsie
Utilisés pour maintenir les biopsies en place et éviter la perte en cours de traitement.
Description
Description
  • Fabriqué en mousse d’uréthane de polyester spécialement formulé pour une consistance globale afin d’obtenir un débit de solvant optimal
  • Les échantillons de biopsie sont pris en sandwich entre deux tampons en mousse et sont placés dans des capsules ou des cassettes en tissu, avec des couvercles en métal ou en plastique
  • Supporte des températures entre -40C et +121°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Simport™ Scientific Tampons en mousse pour biopsie