Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane Biodyne™ C
La membrane Biodyne C est chargée négativement et possède des surfaces de pores peuplées par une densité élevée de groupes carboxyles.
157.00€ - 439.00€
Spécification
Description | Non stérile |
---|---|
Matériau | Nylon chargé négativement 6.6 |
Porosité | 0,45 μm |
Épaisseur | 11 à 13 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17134511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60315 |
7 x 8,5 cm |
157.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17124511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60314 |
20 x 20 cm |
439.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17154511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60336 |
20 cm x 3 m |
348.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La membrane peut être dérivatisée en couplant les réactions avec ces groupes
- Elle est idéale pour les transferts en point inverses et la purification par affinité
Spécification
Non stérile | |
Nylon chargé négativement 6.6 | |
0,45 μm | |
11 à 13 μm |