Learn More
Cytiva Membrane Biodyne™ B
La membrane Biodyne B possède des surfaces de pores peuplées par une densité élevée de groupes d’ammonium quaternaire, ce qui la rend fortement cationique.
Marque: Cytiva 60207
570.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21973" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cette charge positive est maintenue sur une large plage de pH et favorise une forte liaison ionique des acides nucléiques, ce qui la rend idéale pour le transfert et la détection des acides nucléiques
Spécification
Rouleau | |
Nylon chargé positivement 6.6 | |
30 cm x 3 m |
Non stérile | |
0,45 μm | |
5,7 à 6,7 μm |