Learn More
Corning™ Flacon de culture cellulaire à col penché rectangulaire en laminine BioCoat™ avec bouchon à joint
Testée pour sa capacité à initier la différenciation (excroissance des neurites) des cellules de gliome de rat / de neuroblastomes de souris et humains NG-108
Marque: Corning™ 354522
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
- Produit conçu pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules
- Les composants de la matrice sont appliqués en un revêtement uniforme, optiquement transparent
- Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
- Les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Ces produits sont destinés exclusivement à la recherche et non à une utilisation à des fins diagnostiques
Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Spécification
8,45 à 12,84 oz | |
250 à 380 ml | |
Cannelé | |
5/Paquet | |
Nunclon™ Delta | |
Sans chicanes |
Caoutchouc de silicone | |
Favorise l’adhérence et la propagation des cellules et améliore la survie des cellules primaires en culture | |
10/Carton | |
Erlenmeyer à baffles | |
Stérile | |
75 cm2 |