Learn More
Corning™ Boîtes de culture traitées pour culture tissulaire, Collagène IV BioCoat™
Produit conçu pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules
Marque: Corning™ 354459
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les membranes microporeuses permettent la diffusion des ions, des protéines à masse moléculaire faible et d’autres substances aux surfaces cellulaires apicales et basolatérales, ce qui simule l’environnement naturel des cellules in vivo.
- Source : Souris
- Traitement pour culture tissulaire effectué
- Produit non stérile
Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Spécification
Rond | |
Rond | |
Plaque de culture cellulaire |
Polystyrène | |
Collagène Type IV | |
35 mm |