Learn More
Corning™ Système d’angiogenèse BioCoat™ pour l’invasion de cellules endothéliales
Analysez l’invasion de cellules endothéliales grâce à une détection par fluorescence de manière simplifiée et reproductible
579.94€ - 2663.09€
Spécification
Porosité | 3 mu;m |
---|---|
Type | Membrane |
À utiliser avec (application) | Invasion de cellules endothéliales |
Nbre de puits | 24 |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11543540
|
Corning™
354142 |
5/boîte |
2663.09€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10290862
|
Corning™
354141 |
1/boîte | |||||||
Description
- Solution permettant l’invasion de cellules endothéliales microvasculaires humaines (HMVEC-1), une lignée de cellules endothéliales microvasculaires humaines
- Solution excluant l’invasion de cellules 3T3, une lignée de cellules fibroblastes non invasives
Spécification
3 mu;m | |
Membrane | |
Invasion de cellules endothéliales | |
24 |