Learn More
Teknon™ Concentrat Biocleanse
À utiliser dans les environnements scientifiques, médicaux et biotechnologiques pour combattre les risques biologiques. Le concentrat Teknon™ Biocleanse est un nettoyant désodorisant concentré, dégraissant, désinfectant et fongicide.
Marque: Teknon™ D/0006/21
Description
Ce produit possède de puissantes propriétés bactéricides et virucides. Le concentrat Biocleanse est exempt d’hypochlorite de sodium, de phosphates et d’enzymes et élimine efficacement le sang, les graisses, les protéines, la graisse et d’autres contaminants organiques et non organiques tout en désinfectant simultanément la surface traitée. Son utilisation est sûre sur les métaux ferreux et non ferreux, la céramique, la verrerie et les plastiques.
Le concentrat Biocleanse dépasse les exigences de la norme BS EN 1276, tuant E. coli, Salmonella, Listeria, Candida et Penicillium à une dilution de 1 % et les SARM à une dilution de 2 %. L’efficacité contre C. diff, la grippe aviaire, le VIH et le VHB est prouvée à une dilution de 5 %.
- Le Règlement COSHH n’exige pas de limite d’exposition maximale
- Lorsqu’il est dilué à des concentrations d’utilisation normale, il n’est pas irritant pour la peau et ne colore pas
- Le biocide à large spectre peut être utilisé avec un équipement de nettoyage à ultrasons
- Densité : 1,051 à 20°C
- Tension de vapeur : 17,5 mm Hg à 20°C
Spécification
Liquide concentré | |
Bleu | |
Boîte | |
À utiliser dans les environnements scientifiques, médicaux et biotechnologiques pour pallier aux risques biologiques |
10 (à 1 % dans l’eau) | |
5 à 15 % de séquestrant alcalin, 1 à 5 % de surfactant non ionique, 5 à 15 % de chlorure de benzalkonium | |
À conserver dans un endroit frais et sec protégé contre le gel et à l’abri des acides et des agents oxydants forts. À conserver à la verticale dans les récipients d’origine | |
5 L |
Sécurité et traitement
- BIOCLEANSE
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: lactic acid