Learn More
Nitritex™ Gants en nitrile non stériles BioClean Nano 5™, classe 5 de l’ISO
Possède des doigts texturés pour une meilleure préhension. Les gants en nitrile non stériles Nitritex™ BioClean Nano 5™, classe 5 de l’ISO, sont antistatiques, non poudrés, sans latex, résistants à une large gamme de produits chimiques et conviennent parfaitement pour une utilisation dans des applications sensibles à l’électricité.
275.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Finition externe | Texturé |
Qualité | Catégorie 3 – Directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15228268
|
Nitritex™
NAN5-XS |
XS | |||||||
15238268
|
Nitritex™
NAN5-S |
S | |||||||
15248268
|
Nitritex™
NAN5-M |
Moyenne | |||||||
15258268
|
Nitritex™
NAN5-L |
Grande taille | |||||||
15268268
|
Nitritex™
NAN5-XL |
XL | |||||||
15278268
|
Nitritex™
NAN5-XXL |
2XL | |||||||
Description
- Résistent à une large gamme de produits chimiques
- Doigts texturés pour une meilleure préhension
- Sans poudre ni latex
- Excellentes propriétés antistatiques
- Emballage EasyTear™ non particulier
Spécification
ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006 | |
Oui | |
Catégorie 3 – Directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle | |
Oui | |
Non poudrés | |
Texturé | |
À bord roulé | |
Une large gamme de produits chimiques | |
12 in |
Blanc | |
Texturé | |
Ambidextres | |
Nitrile | |
Non stérile | |
Pour les applications sensibles à l’électricité | |
100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet en PE intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton revêtu (1000 pièces) | |
BioClean Nano 5 | |
300 mm |