Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ SEC 60
Séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles.
710.00€ - 1935.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 7,8 mm |
---|---|
À utiliser avec | Chromatographie d’exclusion stérique |
Granulométrie | 5 μm |
Porosité | 60 Å |
Type d’USP | L33 |
Description
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60. Les colonnes SEC BioBasic offrent des séparations à haut rendement pour une large gamme de poids moléculaires de 100 à 10 000 000 daltons, ce qui permet l’analyse des protéines, peptides et autres biomolécules.
- Couvre la séparation d’analytes sur une large plage de poids moléculaire
- Longue durée de vie et grande efficacité des colonnes
- Mécanisme d’interaction simple basé sur la taille et la forme moléculaires
- Excellent pour le nettoyage des échantillons
- Développement simple de méthodes, phases mobiles simples
- Taille des pores de 60 Å
- Taille des particules de : 5 µm
Informations de commande :
Pour plus d’informations sur les quantités en vrac, veuillez nous contacter.
Spécification
7,8 mm | |
5 μm | |
L33 | |
Exclusion stérique |
Chromatographie d’exclusion stérique | |
60 Å | |
BioBasic |