Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ SCX
Format de colonne : Cartouche de protection, 4/boîte ; Taux de carbone : 3% ; Taille des pores : 300 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions
353.94€ - 1077.98€
Spécification
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 300 Å |
Surface spécifique | 100 m²/g |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10344423
|
Thermo Scientific™
73205-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
772.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10150943
|
Thermo Scientific™
73205-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm |
816.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10323105
|
Thermo Scientific™
73205-101030 |
5 μm | 1 mm | 100 mm |
932.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10562455
|
Thermo Scientific™
73205-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
805.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10271275
|
Thermo Scientific™
73205-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm | N/A | ||||
10354133
|
Thermo Scientific™
73205-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
766.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10538205
|
Thermo Scientific™
73205-151030 |
5 μm | 1 mm | 150 mm |
1026.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10602294
|
Thermo Scientific™
73205-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
847.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10699993
|
Thermo Scientific™
73205-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm | N/A | ||||
10181123
|
Thermo Scientific™
73205-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
807.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10496654
|
Thermo Scientific™
73205-251030 |
5 μm | 1 mm | 250 mm |
1077.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10612294
|
Thermo Scientific™
73205-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm | N/A | ||||
10572265
|
Thermo Scientific™
73205-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
851.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10725564
|
Thermo Scientific™
73205-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
738.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10331115
|
Thermo Scientific™
73205-011001 |
5 μm | 1 mm | 10 mm | N/A | ||||
11538340
|
Thermo Scientific™
73205-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
425.05€
4 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10545625
|
Thermo Scientific™
73205-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm | N/A | ||||
11528340
|
Thermo Scientific™
73205-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm | N/A | ||||
Description
Utilisez les colonnes LC SCX Thermo Scientific™ BioBasic™ pour la séparation optimisée des protéines, peptides et autres espèces cationiques. Ces colonnes haute performance sont idéales pour l’analyse des protéines, peptides et autres biomolécules, offrant une meilleure efficacité que l’échange d’ions polymériques.
- Phase échangeuse de cations forts basée sur une chimie acide sulfonique
- Séparation et rétention des espèces basiques et autres espèces cationiques
- 300 Å de taille de pores pour des séparations de protéines et peptides améliorées
- Stabilité exceptionnelle dans des conditions de pH exigeantes
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
100 m²/g | |
L52 | |
BioBasic | |
Échange d’ions | |
Échange d’ions |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
Acide sulfonique | |
3 % | |
No |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.