Learn More
Acrylamide / bisacrylamide19:1, solution de 40 %, Thermo Scientific Chemicals
BioAcryl-P (acrylamide/bisacrylamide 29:1, numéro CAS 25034-58-6) est une formule à base de poudre utilisée pour créer la matrice de gel nécessaire aux expériences d’électrophorèse.
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60909.AP
Code produit. 15423599
  • 114.57€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Acrylamide/Bisacrylamide premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La poudre prémélangée d’acrylamide / bisacrylamide est utilisée dans la préparation de gels d’ADN protéique. Elle est utilisée comme gel de séquençage d’ADN et dans la séparation des protéines. On l’utilise également dans la préparation de gels à l’aide de solutions mères moyennant les rapports de réticulation les plus courants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver hors de portée des enfants Conserver à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acrylamide/Bisacrylamide 19:1
40% soln
500 mL
UN3426
Liquide
Incolore
MFCD00080848
It is soluble in water.