Learn More
Nitritex™ Combinaison jetable jetable Bio-Clean™ D à capuche
Offre un confort et une protection exceptionnels, même lors de la manipulation de médicaments cytotoxiques.
217.00€
Spécification
Type de produit | Blouse d’isolement |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tissu CleanTough™ |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15268128
|
Nitritex™
BDCHT-XXXL |
3XL | 124 à 132 cm | 194 à 200 cm |
217.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278128
|
Nitritex™
BDCHT-XXXXL |
4XL | 132 à 140 cm | 200 à 206 cm |
217.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Peu pelucheux
- Passe-pouce pour garantir un maintien sécurisé
- Ouvertures élastiques pour limiter la libération de particules
- Évite l’effet des soufflets causé par l’accumulation de pression d’air
- Coutures liées, fermeture éclair de haute qualité avec rabat de matériaux adhésifs
- Les surbottes possèdent des semelles antidérapantes et des attaches renforcées
- Antistatiques
Spécification
Blouse d’isolement | |
Tissu CleanTough™ | |
Single-use | |
Élastique | |
Non stériles | |
ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2 | |
Controlled Environments | |
Individually Packaged |
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
Lié | |
Élastique | |
Coutures liées avec couture à aiguille simple | |
Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 15 sachets extérieurs par carton doublé (15 pièces) |