Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de liaison MX
Le tampon de liaison ajuste les conditions de liaison afin d’isoler efficacement les petits et grands ARN à l’aide de kits de purification d’ARN NucleoSpin™ compatibles et du réactif NucleoZOL.
Marque: Macherey-Nagel™ 740405.60
81.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Tampon de liaison supplémentaire à utiliser avec les kits NucleoSpin™ RNA : miRNA, totalRNA FFPE
- Permet d’utiliser le réactif NucleoZOL avec les kits d’ARN NucleoSpin 96
- Ajuste les conditions de liaison pour la liaison de l’ARN petit et grand à la membrane de silice
Spécification
Incolore | |
60 mL | |
Inodore | |
Liquide |
6,0 à 8,0 | |
123-91-1 | |
< 2 % dans l’eau | |
1,4-dioxane |
Sécurité et traitement
- Buffer MX (60 mL)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,4-dioxane