Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bilirubine, 98+ %
La bilirubine à 97 %, numéro CAS 635-65-4, est un composé tétrapyrrolique présent dans la bile qui est un produit du catabolisme de l’hème.
120.60€ - 741.69€
Identifiants chimiques
CAS | 635-65-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C33H36N4O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 584.67 |
Numéro MDL | MFCD00005499 |
Clé InChI | BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N |
Synonyme | bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl |
CID PubChem | 5280352 |
ChEBI | CHEBI:16990 |
Nom IUPAC | acide 3-[2-[[3-(2-carboxyéthyl)-5-[(Z)-(3-éthényl-4-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl-1H-pyrrol-2-yl]méthyl]-5-[(Z)-(4-éthényl-3-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl1H-pyrrol3-yl]propanoïque |
SMILES | CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10237000
|
Thermo Scientific Chemicals
230225000 |
500 mg | Flacon en verre |
120.60€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10513781
|
Thermo Scientific Chemicals
230220010 |
1 g | Flacon en verre |
171.86€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10559823
|
Thermo Scientific Chemicals
230220050 |
5 g | Flacon en verre |
741.69€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La bilirubine est un produit de dégradation de l’hème suite à l’activité de l’hème oxydase.La bilirubine est produite dans le système réticuloendothélial et conjuguée dans le foie.Elle apparaît comme un pigment orange-jaune sécrétée dans la bile
• Des niveaux élevés de bilirubine non conjuguée peuvent entraîner une jaunisse, une condition du jaunissement de la peau et des yeux.Ceci peut être toxique et peut être un signe d’une maladie hépatique grave
•La bilirubine a montré avoir des fonctions telles que la signalisation cellulaire, la modulation du métabolisme et la régulation immunitaire
•Elle a une activité antioxydante protectrice à des niveaux modérés
Application
• La bilirubine est largement utilisée dans les études sur la fonction hépatique et les maladies, telles que l’hépatite ou la cirrhose
•En tant qu’antioxydant, la bilirubine a été étudiée dans la protection contre la mort cellulaire médiée par H2O2
• Elle peut être utilisée comme un piège des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) ou comme un inhibiteur de la NADPH oxydase
Identifiants chimiques
635-65-4 | |
584.67 | |
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N | |
5280352 | |
acide 3-[2-[[3-(2-carboxyéthyl)-5-[(Z)-(3-éthényl-4-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl-1H-pyrrol-2-yl]méthyl]-5-[(Z)-(4-éthényl-3-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl1H-pyrrol3-yl]propanoïque |
C33H36N4O6 | |
MFCD00005499 | |
bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl | |
CHEBI:16990 | |
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1 |
Spécification
Bilirubin | |
98.5 | |
Marron-rouge à orange | |
Authentique | |
C33H36N4O6 | |
15, 1222 | |
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N | |
acide 3-[2-[[3-(2-carboxyéthyl)-5-[(Z)-(3-éthényl-4-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl-1H-pyrrol-2-yl]méthyl]-5-[(Z)-(4-éthényl-3-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl1H-pyrrol3-yl]propanoïque | |
5280352 | |
584.67 | |
Poudre cristalline fine |
635-65-4 | |
100.0 | |
1.8% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum) | |
98+% | |
MFCD00005499 | |
bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl | |
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1 | |
584.67 | |
CHEBI:16990 | |
98% |
RUO – Research Use Only