Learn More
Dostmann Electronic™ Thermo-hygromètre à gros chiffres avec alarme
Marque: Dostmann Electronic™ 5000-0100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thermohygromètre géant alarme• Double affichage température/humidité
• Calcul du point de rosée et température bulbe humide
• Alarmes sonore/lumineuse pour les 4 paramètres
• Affichage simultané température et humidité 73 x 52mm
• Lecture °C ou °F, chiffre hauteur 25mm
• Fonction mini/maxi pour les 2 paramètres
• Alarme sonore et visuelle haute et basse
• Calcule le point de rosée et la température de bulbe humide
• Equipé d'un oeillet de fixation mural et d'une béquille rabattable
• Thermohygromètre géant alarme
• Inclus avec accroche murale et pied amovible
Spécification
0 to 99% | |
-40°C to +70°C | |
1.5 V |
0.001 | |
Audible/Light |