Learn More
Dianhydride bicyclo[2.2.2]oct-7-ène-2,3,5,6-tétracarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.37€ - 141.71€
Identifiants chimiques
CAS | 1719-83-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H8O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.19 |
Numéro MDL | MFCD00082228 |
Clé InChI | XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c |
CID PubChem | 102679 |
SMILES | C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11315279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19632.14 |
25 g |
53.37€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19632.22 |
100 g |
141.71€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride is used to prepare the thermo-cured cycloaliphatic polyamic acid and photo-cured cycloaliphatic polyamic ester, which were then converted to cycloaliphatic polyimide film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe dianhydride bicyclo[2.2.2]oct-7-ène-2,3,5,6-tétracarboxylique est utilisé pour préparer l’acide polyamique cycloaliphatique thermodurci et l’ester polyamique cycloaliphatique photodurci, qui ont ensuite été convertis en film polyimide cycloaliphatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
1719-83-1 | |
248.19 | |
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N | |
102679 |
C12H8O6 | |
MFCD00082228 | |
bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c | |
C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O |
Spécification
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride | |
∼360°C | |
MFCD00082228 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in water | |
C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O | |
102679 | |
97% |
1719-83-1 | |
C12H8O6 | |
294213 | |
bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c | |
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N | |
248.19 | |
248.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 217-009-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante