Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicine, 99+ %, pour la biochimie
40.50€ - 323.00€
Identifiants chimiques
CAS | 150-25-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12NNaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.16 |
Numéro MDL | MFCD00004295 |
Clé InChI | MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine |
CID PubChem | 8761 |
ChEBI | CHEBI:40957 |
Nom IUPAC | sodium 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetate |
SMILES | [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10129512
|
Thermo Scientific Chemicals
327710250 |
25 g | Flacon en plastique |
40.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10153441
|
Thermo Scientific Chemicals
327711000 |
100 g | Flacon en plastique |
106.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10331104
|
Thermo Scientific Chemicals
327715000 |
500 g | Flacon en plastique |
323.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
150-25-4 | |
185.16 | |
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M | |
8761 | |
sodium 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetate |
C6H12NNaO4 | |
MFCD00004295 | |
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine | |
CHEBI:40957 | |
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O |
Spécification
0.05 max. (0.5M, water) at 260nm, 0.05 max. (0.5M, water) at 280nm | |
For biochemistry | |
190.0°C to 192.0°C | |
100.0 | |
Poudre | |
Authentique | |
(HOCH2CH2)2NCH2CO2H | |
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine | |
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetate | |
8761 | |
163.17 | |
Biochimie |
Bicine | |
150-25-4 | |
99.0 | |
Blanc | |
99+% | |
C6H12NNaO4 | |
MFCD00004295 | |
Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : légèrement soluble dans l’éthanol, l’éther, le chloroforme et le benzène | |
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O | |
185.16 | |
CHEBI:40957 | |
≥99% |
RUO – Research Use Only