Learn More
Bicine, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10742564
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-25-4
Formule moléculaire C6H12NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.16
Numéro MDL MFCD00004295
Clé InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
CID PubChem 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nom IUPAC Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spécification
Absorbance 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
Nom chimique ou matériau Bicine
Conditions d’absorbance (5% aq. soln.) (1cm cell)
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
pH 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 1205
Poids de la formule 163.17
Pourcentage de pureté ≥99.0% (Total base)
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Bicine